860103C
Avanti
18:1 Phosphatidylpropanol
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphopropanol (sodium salt), chloroform
Sinónimos:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphopropanol (sodium salt)
About This Item
assay
>99% (TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (860103C-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 860103C
concentration
10 mg/mL (860103C-25mg)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OCCC
InChI
1S/C42H79O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-41(43)47-38-40(39-49-51(45,46)48-37-6-3)50-42(44)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-5-2;/h19-22,40H,4-18,23-39H2,1-3H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b21-19-,22-20-;/t40-;/m1./s1
InChI key
ZGATVCGNENIEOO-MYJLHYLNSA-M
Categorías relacionadas
Application
Packaging
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)