857460M
Avanti
16:0 aldehyde-d9
hexadecanal(d9), methylene chloride solution
Sinónimos:
110843
About This Item
Productos recomendados
assay
>90% (contains dimer, trimer, tetramer, TLC)
form
methylene chloride solution
packaging
pkg of 1 × 1 mL (857460M-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 857460M
concentration
1 mg/mL (857460M-1mg)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(CCCCCCCCCCCC([H])=O)[2H]
InChI
1S/C16H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h16H,2-15H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
InChI key
NIOYUNMRJMEDGI-YNSOAAEFSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Packaging
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
wgk_germany
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)