857325P
Avanti
C16 Cyclic LPA-d5
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1-O-hexadecyl-sn-glycero(d5)-2,3,-cyclic-phosphate (ammonium salt), CPA-d5, 1-O-hexadecyl-sn-glycero(d5)-2,3,-cyclic-phosphate (ammonium salt); CPA-d5
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 x 1 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=P1([O-])O[C@]([2H])(C([2H])([2H])OCCCCCCCCCCCCCCCC)C([2H])([2H])O1.[NH4+]
InChI
1S/C19H39O5P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22-17-19-18-23-25(20,21)24-19;/h19H,2-18H2,1H3,(H,20,21);1H3/t19-;/m1./s1/i17D2,18D2,19D;
InChI key
ACJRKXHGGHOLQE-HHCAXOCQSA-N
Application
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)