857235P
Avanti
(2S)-OMPT
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
(2S)-1-(9Z-octadecenoyl)-2-O-methyl-glycero-3-phosphothionate (ammonium salt), 1-oleoyl-2-methyl-sn-glycero-3-phosphothionate (ammonium salt)
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 25 mg (857235P-25MG)
pkg of 1 × 5 mg (857235P-5MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipid type
phospholipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[NH4+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)([O-])=S)OC
Categorías relacionadas
Application
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)