855674P
Avanti
2-16:0 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1-hydroxy-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipid type
phospholipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO)=O
Categorías relacionadas
Packaging
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)