855276P
Avanti
09:0 Lyso PC
1-nonanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinónimos:
1-nonanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(9:0/0:0)
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 25 mg (855276P-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 855276P
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCC)=O
InChI key
VKTRCGYRHHVHRW-MRXNPFEDSA-N
General description
Application
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
855276P-25MG | 4061835231478 |