855175P
Avanti
06:0 Lyso PC
1-hexanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinónimos:
1-hexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(6:0/0:0)
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 25 mg (855175P-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 855175P
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCC)=O
InChI
1S/C14H30NO7P/c1-5-6-7-8-14(17)20-11-13(16)12-22-23(18,19)21-10-9-15(2,3)4/h13,16H,5-12H2,1-4H3/t13-/m1/s1
InChI key
WDNDPXJAUNUOFK-CYBMUJFWSA-N
General description
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)