840537L
Avanti
18:1 SQDG(d18)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Sulfoquinovosyldioleoylglycerol (d18)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C45H67D18NO12S
Número de CAS:
Peso molecular:
882.33
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.21
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
(DCM:Methanol (1:1) solution)
packaging
pkg of 1 × 1 mg 840537L-1MG
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
application(s)
lipidomics
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
lipidomics
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)