840036P
Avanti
10:0 PS
1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
Sinónimos:
PS(10:0/10:0)
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 10 mg (840036P-10mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 840036P
lipid type
phospholipids
cardiolipins
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C26H50NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-24(28)34-19-22(20-35-38(32,33)36-21-23(27)26(30)31)37-25(29)18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h22-23H,3-21,27H2,1-2H3,(H,30,31)(H,32,33);/q;+1/p-1/t22-,23+;/m1./s1
InChI key
MNHRZRUSKRPBDA-RFPXDPOKSA-M
General description
Application
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)