810283P
Avanti
TopFluor™ PS
Avanti Research™ - A Croda Brand 810283P, powder
Sinónimos:
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (ammonium salt)
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (810283P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 810283P
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)