810170P
Avanti
C18:0(2-NBD) GM1
Avanti Polar Lipids
Sinónimos:
C18:0(2-NBD) GM1 Ganglioside (synthetic, ammonium salt)
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 x 500 μg (810170P-500UG)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(C(NC1=CC=C(C2=NON=C21)[N+]([O-])=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H]([C@H](O[C@@]5(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C5)[C@H]4O)O[C@@H]6O
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)