810128P
Avanti
12:0 Lyso NBD PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810128P, powder
Sinónimos:
1-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (810128P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810128P-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 810128P
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
Application
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)