800605O
Avanti
18:1 Ethylene Glycol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl) ethylene glycol; DEG(18:1(9Z)/18:1(9Z))
About This Item
Productos recomendados
description
1-2-dioleoyl ethylene glycol, neat oil
assay
>99% (TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 10 mg (800605O-10mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(CCOC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)C(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C38H70O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37(39)41-35-36-42-38(40)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17+,20-18+
InChI key
NKSOSPOXQKNIKJ-XPWSMXQVSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
800605O-10MG | 4061835533749 |