Documentos clave
790661P
Avanti
16:0 LPA (U-13C)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1-Palmitoyl(U-13C)-2-Hydroxy-sn-Glycero-3-Phosphate (Sodium Salt)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C313C16 H38NaO7P
Número de CAS:
Peso molecular:
448.35
MDL number:
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 5 mg (790661P-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (790661P-5mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)