700356P
Avanti
Ent-Androstenedione
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Androst-4-ene-3,17-dione, (8α,9β,10α,13α,14β)-
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
package of 1 × 1 mg ((700356P-1MG))
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
Packaging
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)