700317P
Avanti
Lithocholic acid 3-Sulfate disodium salt
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
3α, 12α -dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid 3-sulfate disodium salt
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
package of 1 × 10 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipid type
bile acids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)