700249P
Avanti
Taurochenodeoxycholic acid, sodium salt
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
5ß-cholanic acid-3α,7α-diol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
package of 1 × 1 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipid type
bile acids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].[S](=O)(=O)(O)CCNC(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)CC2)CC1)C)C
InChI key
YLKNZYXYRSHQRW-HLEJRKHJSA-N
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)