Documentos clave
700240P
Avanti
Nordeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
23-nor-5β-cholanoic acid-3α, 12α-diol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H38O4
Número de CAS:
Peso molecular:
378.55
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
package of 1 × 5 mg ((700240P-5MG))
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
lipid type
bile acids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700240P-5mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)