700237P
Avanti
3-oxocholic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
5β-cholanoic acid-7α,12α-diol-3-one
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 10 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipid type
bile acids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Categorías relacionadas
Packaging
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)