Merck
700193P
Avanti
BbGL-1
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
cholesteryl 6-O-palmitoyl-β-D-galactopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C49H86O7
Número de CAS:
Peso molecular:
787.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
assay
99% (TLC)
form
powder
packaging
package of 1 × 1 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700193P-1MG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)