700123P
Avanti
CholPC
Avanti Research™ - A Croda Brand 700123P, powder
Sinónimos:
cholesteryl phosphocholine
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 25 mg (700123P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (700123P-500mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 700123P
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC1CCC2(C3C(C4C(C(CC4)C(CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C)(OCC[N+](C)(C)C)O
InChI
1S/C32H58NO4P/c1-23(2)10-9-11-24(3)28-14-15-29-27-13-12-25-22-26(37-38(34,35)36-21-20-33(6,7)8)16-18-31(25,4)30(27)17-19-32(28,29)5/h12,23-24,26-30H,9-11,13-22H2,1-8H3/p+1
InChI key
MWEZHNCHKXEIBJ-UHFFFAOYSA-O
Categorías relacionadas
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)