700106P
Avanti
Ent-25-hydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Ent-25-hydroxycholesterol (unnatural enantiomer)
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg ((700106P-1MG))
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
Packaging
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)