700099P
Avanti
lanosterol-95
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
lanosterin; lanosta-8,24-dienol
About This Item
Productos recomendados
description
8,24-lanostadien-3β-ol
assay
>95% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 100 mg (700099P-100mg)
pkg of 1 × 5 mg (700099P-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1C([C@H]2[C@](CC1)(C3=C([C@]4([C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC=C(C)C)C)(CC3)C)C)CC2)C)(C)C
InChI
1S/C30H50O/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-14-18-30(8)24-12-13-25-27(4,5)26(31)16-17-28(25,6)23(24)15-19-29(22,30)7/h10,21-22,25-26,31H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22-,25+,26+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI key
CAHGCLMLTWQZNJ-BQNIITSRSA-N
Categorías relacionadas
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)