441601G
Avanti
L-α-Phosphatidylcholine
95% (Soy), Avanti Polar Lipids
Sinónimos:
L-α-phosphatidylcholine (95%) (Soy)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Soy PC (95%), Avanti Research™ - A Croda Brand
assay
>95% (TLC)
form
granular
packaging
pkg of 1 × 100 g (441601G-100g)
pkg of 1 × 50 g (441601G-50g)
pkg of 1 × 500 g (441601G-500g)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipid type
phosphoglycerides
phospholipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI key
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
General description
Application
Packaging
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
441601G-50G | 4061835353316 |
441601G-100G | 4061835353293 |
441601G-500G | 4061835353309 |