330824L
Avanti
SM Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH™
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
SM Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH for Lipidomic Analysis
About This Item
Productos recomendados
form
solution
packaging
package of 1 × 1 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Packaging
Legal Information
Los componentes del kit también están disponibles por separado
- 860741L16:1 SM (d18:1/16:1)-d9, Avanti Research™ - A Croda Brand 75μg/mLSDS
- 860740L18:1 SM (d18:1/18:1)-d9, Avanti Research™ - A Croda Brand 860740L-1MG
860746L-1MG 50μg/mLSDS - 860742L20:1 SM (d18:1/20:1)-d9, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
- 860743L22:1 SM (d18:1/22:1)-d9, Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 860744L24:1 SM (d18:1/24:1)-d9, Avanti Research™ - A Croda Brand 75μg/mLSDS
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)