330733P
Avanti
C13 3-O-sulfogalactostyl(β) Ceramide-d7 (d18:1(d7)/13:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
3-O-sulfo-D-galactosyl-ß1-1′-N-tridecanoyl-D-erythro-sphingosine (d7) (ammonium salt)
About This Item
Productos recomendados
assay
99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (330733P-1MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
General description
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)