Documentos clave
Z757055
Kern DLB moisture analyzer, for samples up to 160 g
AC/DC input 220 - 240 V AC
Sinónimos:
moisture sensor, mositure tester
About This Item
UNSPSC Code:
41111502
NACRES:
NB.71
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kern DLB 160-3A
weighing capacity measuring range
160 g
W × depth × H
210 mm × 340 mm × 225 mm
General description
  • Back lit LCD display with digit height 17 mm
  • Halogen quartz glass heater, 400 W
  • Internal memory for automatic sequence of 5 complete drying processes
  • 10 sample plates included
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
Z757055-1EA4061834790013