Z685100
Ace powder funnel with flat side
top diam. 75 mm, joint: ST/NS 14/20
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
material
borosilicate glass
joint
joint: ST/NS14/20
manufacturer/tradename
Ace Glass
top diam.
75 mm
Categorías relacionadas
General description
Ace powder funnel with standard taper joint and one flattened side for easy of use with multi-neck flasks.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
Z685100-1EA | 4061832354156 |