Z639060
Bollé Viper safety eyeshields
clear polycarbonate lens
About This Item
UNSPSC Code:
46181802
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
material
clear polycarbonate lens
grade
CE Compliant
manufacturer/tradename
Bollé VIPCI
availability
not available in USA and Canada
color
frame, electric blue
General description
- Anti-scratch
- Adjustable temples
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)