Documentos clave
Z612022
Julabo® external Pt 100 bath sensors
L × diam. 200 mm × 6 mm, stainless steel
About This Item
UNSPSC Code:
41103706
NACRES:
NB.77
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Julabo 8981003
L × diam.
200 mm × 6 mm
Legal Information
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)