Z611255
Pipeta microcapilar Hirschmann®
tube capacity 50 μL
About This Item
UNSPSC Code:
41121500
eCl@ss:
32070100
NACRES:
NB.01
Productos recomendados
material
glass
green
description
Genuine Schott® Duran glass
packaging
pack of 250 ea
manufacturer/tradename
Hirschmann 9600150
availability
not available in USA and Canada
L
125 mm
tube capacity
50 μL
General description
Pipetas desechables con marca de enrase que garantiza una determinación del volumen precisa. Cada microcapilar tiene un código de color que evita confusiones. Certificado de conformidad "Eichordnung". Util para colocación de muestras puntuales en placas de CCF (TLC).
Legal Information
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Schott is a registered trademark of Schott AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
Z611255-250EA | 4061833471227 |