Documentos clave
Z609889
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 18.0 mm × 20.0 mm, L 10 m
About This Item
UNSPSC Code:
41105108
NACRES:
NB.35
packaging
pkg of 10 m
availability
not available in USA and Canada
I.D. × O.D.
18.0 mm × 20.0 mm
L
10 m
wall size
1.0 mm
Legal Information
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
Z609889-1PAK