Z609447
Bohlender™ PTFE funnels
diam. 100 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
manufacturer/tradename
Bohlender
availability
not available in USA and Canada
diam.
100 mm
stem I.D. × O.D.
6 mm × 14 mm
Legal Information
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
Z609447-1EA | 4061833570180 |