Z603961
Binder drying oven FD series
FD 115
Sinónimos:
benchtop drying oven, drying oven
About This Item
Productos recomendados
AC/DC input
230 V
description
RS422 interface: no
feature
CE compliant
timer Electronic 0-99.59hr
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
FD 115
availability
not available in USA and Canada
parameter
10-300 °C temp. range
D × W × H
605 mm × 710 mm × 735 mm
inner chamber volume
115 L
weight
60 kg
General description
- Hot air sterilizers with forced convection
- 2 chrome plated shelves
- Temperature safety device CI.2
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
Z603961-1EA | |
Z603961EU-1EA | 4061833479537 |
Z603961CH-1EA | |
Z603961GB-1EA |