Z568570
ACE stirrer blade, 316SS, oblong-shaped with holes
W × L 24 mm × 115 mm
About This Item
Productos recomendados
material
stainless steel
description
for 10mm SS shaft
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Ace Glass 8096-74
W × L
24 mm × 115 mm
General description
Holes provide greater agitation than solid blades.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)