Z550485
Aldrich® jacketed Buchner funnel with joint
capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 145-175 μm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
joint
joint: ST/NS24/40
capacity
140 mL
disc diam.
65 mm
stem diam.
15 mm
pore size
145-175 μm porosity
Categorías relacionadas
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)