Documentos clave
Z304808
Quickfit® powder funnels
joint: ST/NS 29/32
Sinónimos:
CF5/4
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.43
joint
joint: ST/NS29/32
manufacturer/tradename
Quickfit CF 5/4
availability
not available in USA and Canada
General description
For pouring powders or liquids into vessels with ground-glass joints
Legal Information
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
Z304808-1EA4061832830261