Z304778
Quickfit® powder funnels
joint: ST/NS 14/23
Sinónimos:
CF5/1
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
joint
joint: ST/NS14/23
manufacturer/tradename
Quickfit CF 5/1
availability
not available in USA and Canada
General description
For pouring powders or liquids into vessels with ground-glass joints
Legal Information
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
Z304778-1EA | 4061832830230 |