Z233005
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 100 mL
Sinónimos:
conical flasks
About This Item
Productos recomendados
material
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
joint
Joints neck (34)
sterility
non-sterile
feature
without cap
packaging
pack of 10
manufacturer/tradename
DURAN® 212262401
availability
not available in USA and Canada
H
105 mm
capacity
100 mL
flask O.D.
64 mm
neck O.D.
34 mm
General description
Other Notes
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
Z233005-1EA | |
Z233005-10EA |