Z232432
Duran® Buchner funnel
capacity 1,000 mL
Sinónimos:
213415401
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
description
use paper diam. 110 mm
manufacturer/tradename
DURAN®
Schott
availability
not available in USA and Canada
capacity
1,000 mL
plate D
120 mm
General description
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Legal Information
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
Z232432-1EA |