Documentos clave
Z231916
Duran® beakers
capacity 3,000 mL, low form
Sinónimos:
211066807
About This Item
UNSPSC Code:
41121803
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass 3.3
feature
graduations
manufacturer/tradename
DURAN®
Schott
availability
not available in USA and Canada
H × O.D.
210 mm × 152 mm
capacity
3,000 mL
General description
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Other Notes
Browse all glass beakers
Legal Information
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
Z231916-4EA4061832792071
Z231916-1EA4061832792064