Z231827
Duran® beakers
capacity 100 mL, low form
Sinónimos:
211062402
About This Item
UNSPSC Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
material
borosilicate glass 3.3
feature
graduations
manufacturer/tradename
DURAN®
Schott
availability
not available in USA and Canada
H × O.D.
71 mm × 51 mm
capacity
100 mL
General description
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Other Notes
Browse all glass beakers
Legal Information
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
Z231827-1EA | 4061832792019 |
Z231827-10EA | 4061832792002 |