Z231509
Duroplan petri dishes
O.D. × H 60 mm × 20 mm
Sinónimos:
217554101
About This Item
Productos recomendados
material
borosilicate glass
sterility
non-sterile
feature
lid
packaging
pack of 1 ea
case of 10 ea
manufacturer/tradename
DURAN® 217554101
availability
not available in USA and Canada
O.D. × H
60 mm × 20 mm
dish capacity
~50 mL
dish diam.
60 mm
binding type
non-treated surface
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
Z231509-10EA | |
Z231509-1EA |