Z214752
ACE 304 SS blade
W × L 23 mm × 113 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41103800
NACRES:
NB.72
material
stainless steel
feature
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Ace Glass 8086-08
W × L
23 mm × 113 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)