THSD2148
ThalesNano MidiCart™ catalyst cartridge system
5% Rh/AL2O3, L × diam. 116 cm × 9.2 mm
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
ThalesNano THS D2148
L × diam.
116 cm × 9.2 mm
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)