THS01513
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
5% Pd/BaCO3
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
ThalesNano THS 01513
diam.
4 mm
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)