THS01316
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
QuadraPure® IDA
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Productos recomendados
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
ThalesNano THS 01316
diam.
4 mm
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)