TEM-CFGA100CU
Carbon Film Supported Copper Single Hole Grid
hole size 100 μm, box of 25
Sinónimos:
CARBON FILM ONLY SINGLE HOLE 100 MICRON COPPER GRIDS 25/BX
About This Item
Productos recomendados
packaging
box of 25
hole size
100 μm
Categorías relacionadas
General description
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported single hole grid. Copper grid, 100 micron hole. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)