Merck
T341037
4,4,5,5,6,7,7,7-OCTAFLUORO-2-HYDROXY-6-(TRIFLUOROMETHYL)HEPTYL ACRYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C11H9F11O3
Número de CAS:
Peso molecular:
398.17
MDL number:
Other Notes