SYNF192475
Synthware™ powder funnel with flattened side
joint: ST/NS 24/40, top diam. 75 mm
Sinónimos:
Synthware F192475, glass powder funnel
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F192475
top diam.
75 mm
Categorías relacionadas
General description
Funnels have 60° angled side with a standard taper inner joint.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
SYNF192475-1EA | 4061832192512 |